Hoogwaardige, verhoogde sensortechnologie gecombineerd met de meest recente meetelektronica. Voor gebruik met IDS-meters.
- Intelligent: Sensoren worden automatisch herkend door de meter, elke sensor wordt individueel geïdentificeerd
- Digitaal: Meetsignalen worden digitaal verwerkt en leveren zeer nauwkeurige gegevens op
- IDS-cellen slaan hun serienummer en kalibratiegegevens op
- TetraCon® 925: 4-elektrode meetcel ideaal voor toepassingen met een gemiddelde en hoge geleiding
- LR 925/01: Ideaal voor toepassingen met zuiver water en een lage geleiding
- TetraCon® 925/LV: Grafiet 4-elektrode cel voor kleine volumes en viskeuze monsters
The electrodes can provide the following data, shown on the screen of the digital meter:
- Model name
- Serial number
- Calibration status (+++, ++, +, -, blank)
- The calibration history includes the last 10 calibrations, including buffers used, mV values, etc.
Bestelinformatie: Verschillende kabellengtes beschikbaar.