U heeft gezocht op: Vijzels met stampers
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Agaat.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Agaat.
Leverancier: Retsch GmbH
Omschrijving: Agate. High quality with flawless grinding surface.
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Vijzel en stamperkop uit roestvrij staal.
Leverancier: Kavalier
Omschrijving: Vijzel met stamper, Hoogte: 135 mm
Catalogus nummer: (NUNC533669)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Vijzel met stamper, Steriele kit, Nuncâ„¢, HDPE
UOM: 1 * 50 ST
Catalogus nummer: (39791.KT)
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Agate. High quality with flawless grinding surface.
UOM: 1 * 1 ST
MSDS
Catalogus nummer: (WITG7.405.210)
Leverancier: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Omschrijving: Mortar and pestle made of stainless steel.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (39792.KT)
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Agate. High quality with flawless grinding surface.
UOM: 1 * 1 ST
MSDS
Leverancier: LEMKE, GERD
Omschrijving: Agaat.
Leverancier: LEMKE, GERD
Omschrijving: Agaat.
Catalogus nummer: (NEUB3420-1002)
Leverancier: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
Omschrijving: Glass, inner surfaces frosted glass.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: FRITSCH
Omschrijving: Vijzel met stamper, Pulverisette®, Agaat, 10
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom