Automated stainer, Cellstain® 23
Leverancier: Tharmac
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Cellstain®
THARJC800-30EA 14630 EUR
THARJC800-30
Automated stainer, Cellstain® 23
Kleuringssystemen voor objectglaasjes
De CellStain 23 beschikt over een programmeereenheid voor individueel instelbare stappen in kleur-, spoel- en droogstations en apparaten voor verschillende kleuringen door voorwaartse en achterwaartse beweging van de objectglaasjeshouder. Het bevat opslagplaats voor 20 kleuringsprogramma's tot 30 stappen, elk met wachtwoordbeveiligde toegang
  • Geringe overdracht van reagentia door de objectglaasjeshouder
  • Klein formaat past onder elke bestaande zuurkast
  • Optioneel droogstation met programmeerbare temperatuur
Leveringsinformatie: Geleverd met 23 kleurbakken (500 ml) met deksel, een objectglaasjeshouder voor maximaal 30 objectglaasjes en een verkorte bak voor laden en lossen.