VWR®, Droge Blokverwarmer, Digitaal, met Verwarmd Deksel
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
460-0353EA 1480 EUR
460-0353
VWR®, Droge Blokverwarmer, Digitaal, met Verwarmd Deksel
Blokverwarmers Digitale blokverwarmers
Multifunctionele VWR® digitale blokverwarmer met hoog wattage en constante temperatuur, die zuinig, veelzijdig en compact is. Dit digitale model, met verwarmd deksel, biedt reproduceerbare resultaten, uitzonderlijke temperatuuruniformiteit en is ideaal voor een breed scala aan toepassingen. In de temperatuurkalibratiemodus kan de gebruiker het apparaat kalibreren met een extern temperatuurapparaat. In de tijdmodus klinkt er een alarm wanneer de tijd nul bereikt en de unit de ingestelde temperatuur bereikt.
  • Compact ontwerp met kleine voetafdruk
  • Temperatuurbereik van omgevingstemperatuur 5 tot 100 °C
  • Het waarschuwingslampje 'Hot' gaat branden als de temperatuur boven de 40 °C komt
  • Geschikt voor verwisselbare modulaire verwarmingsblokken van VWR® voor buisjes met een capaciteit van 0,2 tot 50 ml
  • Toepasbaar bij 18 tot 33 °C, bij 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend
  • Het verwarmde deksel helpt de temperatuur te regelen en de hoeveelheid condensatie op de monsterdeksels te verminderen
Deze multifunctionele eenheid is ideaal voor isotherme incubatie en activering van culturen, enzymreacties, immunoassays, denaturerende eiwitten, DNA-toepassingen, ELISA, smelt-/kookpunten en een verscheidenheid aan andere laboratoriumprocedures.
Microprocessorbesturing: PID-microprocessortemperatuurregeling, met optionele externe RTD-sonde, biedt een temperatuurstabiliteit van slechts ±0,1 °C met een temperatuuruniformiteit van slechts ±0,1 °C. Monsters worden snel en nauwkeurig op temperatuur gebracht, de opwarmtijd tot 100 ºC bedraagt 50 minuten. Temperatuur wordt aangepast in stappen van 0,1 °C.
LED-display: Touchpadbediening met gemakkelijk afleesbare, onafhankelijke LED-displays voor temperatuur en tijd. Toont het instelpunt en de werkelijke temperaturen. De timer geeft de verstreken tijd weer of schakelt, indien geprogrammeerd op een door de gebruiker gedefinieerde limiet, het apparaat uit wanneer de tijd nul bereikt.
De unit heeft aparte, verwisselbare modulaire verwarmingsblokken, waarin verschillende monstercontainers kunnen worden geplaatst, zoals microbuisjes, centrifugebuisjes, flesjes, microplaten en PCR-strips of -buisjes. De blokken zijn voorzien van een thermometergat en hebben een nauw 'buis-en-blok'-contact voor maximale warmteopslag. De droge blokverwarmer is voorzien van een ingebouwde steunstaafhouder voor montage van de sondeset.
Certificaten: TUV-gecertificeerd, RoHS-conform.
Bestelinformatie: Wordt geleverd zonder verwarmingsblokken, deze a.u.b. apart bestellen. Optionele externe temperatuursondekit bewaakt de werkelijke blok- of monstertemperatuur.
Opgelet: Om een mogelijk elektrisch gevaar te voorkomen, mag u de opening niet goed vullen of de opening blokkeren met water of andere vloeistoffen. Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor gebruik als droogbad/incubator.
* T = kamertemperatuur