Charcoal activated, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02183.9018EA 0 EUR
1.02183.9018 1.02183.1000
Charcoal activated, Supelco®
Charcoal activated
Formule: C
MW: 12,01 g/mol
Smeltpunt: 3550 °C
Dichtheid: 2 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133992
CAS nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ADR: 4.2,III
Bereik: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818