Silicon ≥99.999%, rods, Ø 5.08cm (2.0 in)
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
39103.DMEA 543.92 EUR
39103.DM 39103.DH
Silicon ≥99.999%, rods, Ø 5.08cm (2.0 in)
Silicon
Formule: Si
MW: 28,09 g/mol
Kookpunt: 2355 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1410 °C
Dichtheid: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085311
CAS nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635