Platinum, zwart ≥98%, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.19233.0005EA
2430
EUR
1.19233.0005
1.19233.9999
1.19233.0050
Platinum, zwart ≥98%, Supelco®
Platinum
Formule:
Pt MW: 195,08 g/mol Kookpunt: 3827 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1769 °C Dichtheid: 21,447 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011179 CAS nummer: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 UN: 1479 ADR: 5.1, Merck Index: 12,07689 |
Specification Test Results
Melting Point | 1770 °C |
Molar Mass | 195.08 g/mol |
Density | 21.45 g/cm3 |
pH | (H2O) not applicable |