D-(+)-Galactose ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A12813.0BEA
255
EUR
A12813.0B
A12813.18
A12813.30
D-(+)-Galactose ≥98%
D-(+)-Galactose
Formule:
C₆H₁₂O₆ MW: 180,16 g/mol Kookpunt: 527 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 164…168 °C Dichtheid: 1,50 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00151230 CAS nummer: 59-23-4 EINECS: 200-416-4 Merck Index: 13,04356 |