Automated stainers, Cellstain® 6
Leverancier: Tharmac
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Cellstain®
THARJC651-30EA 10210 EUR
THARJC651-30
Automated stainers, Cellstain® 6
Kleuringssystemen voor objectglaasjes
Geautomatiseerde kleurautomaat met zes kleurbakken voor alle kleurprotocollen met maximaal zes verschillende chemicaliën (May-Grünwald, Giemsa, Wright, Pappenheim, Leishman, Gram-kleuring).
  • Voorgeprogrammeerd met zes kleurprogramma's
  • Programma's beveiligd met een wachtwoord
  • Zeer laag verbruik van vlekken en reagentia
  • De agitatie en de uitlektijd zijn vrij te kiezen
  • Lineaire kleurmachine om de objectglaasjeshouder naar voren en naar achteren te bewegen
Geschikt voor hematologische en bacteriologische kleuring. Door zijn compacte formaat kan hij onder een zuurkast geplaatst worden; er is een compatibele bureauafzuigkap verkrijgbaar voor het opzuigen van minder gevaarlijke verontreinigende stoffen tijdens het kleuren.
Bestelinformatie: Geleverd met zes kleurbakken met deksel, objectglaasjeshouder en verkorte bak voor laden en lossen.