Automated stainer, Cellstain® 15
Leverancier: Tharmac
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Cellstain®
THARJC665-30EA 12360 EUR
THARJC665-30
Automated stainer, Cellstain® 15
Kleuringssystemen voor objectglaasjes
De Cellstain 15 is een volautomatische kleurmachine voor Papanicolaou, HE en andere kleuringen.
  • 20 programmeerbare procedures in het geheugen
  • Geringe overdracht van reagentia door de objectglaasjeshouder
  • Klein formaat passend onder elke bestaande zuurkast
  • Roer- en afvoertijd zijn vrij te kiezen
  • Verplaatsbare objectglaasjeshouder om de gebruiker in staat te stellen een groot aantal kleuringsprogramma's te programmeren
Bestelinformatie: Geleverd met 15 kleurgoten, objectglaasjeshouder en verkorte bak voor laden en lossen.