Hoogwaardige camera met geavanceerde software voor verschillende observatiemethoden.
- Hoogwaardige sensor voor betrouwbare kleuren
- Exemplaren worden vastgelegd in 'levensechte', nauwkeurige kleuren
- Hoge gevoeligheid en weinig ruis
- C-mount-aansluiting
- Lange belichtingstijd
- Kalibratieschuif voor meetbasislijnen
Deze camera voldoet aan veeleisende behoeften in zowel basis- als onderzoekstoepassingen.
Bestelinformatie: Downloadbaar softwarepakket.
Leveringsinformatie: Geleverd met kalibratieschuif en USB-kabel (1,5 m).