Polyethyleenglycol 1.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8.17009.5000EA
389
EUR
8.17009.5000
MERP8.17009.9999
Polyethyleenglycol 1.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polyethyleenglycol 1.000
Formule:
H(OCH₂CH₂)nOH MW: 1000 g/mol Kookpunt: ∼250 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 33…40 °C Dichtheid: 1,2 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 260 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00081839 CAS nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Merck Index: 13,07651 |