Polyethylene glycol 1,500, scales, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8.17005.9050EA 0 EUR
8.17005.9050 8.17005.5000
Polyethylene glycol 1,500, scales, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polyethylene glycol 1,500
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 1500 g/mol
Kookpunt: ∼250 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 44…48 °C
Dichtheid: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 260 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081839
CAS nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2