Polyethylene glycol 300, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8.17002.1000EA 0 EUR
MERP8.17002.9999 8.17002.1000 8.17002.9025 8.17002.5000
Polyethylene glycol 300, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polyethylene glycol 300
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 300 g/mol
Smeltpunt: –15…–10 °C
Dichtheid: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 220 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081839
CAS nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2