(±)-2-Phenylbutyric acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B23222.22EA 51 EUR
B23222.22
(±)-2-Phenylbutyric acid ≥98%
(±)-2-Phenylbutyric acid
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Kookpunt: 270…272 °C
Smeltpunt: 40…44 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002667
CAS nummer: 90-27-7
EINECS: 201-982-5