(±)-Phenylsuccinic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A11971.22EA 71.7 EUR
A11971.22 A11971.36 A11971.14
(±)-Phenylsuccinic acid ≥98%
(±)-Phenylsuccinic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Kookpunt: 368 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 167…169 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004256
CAS nummer: 635-51-8
EINECS: 211-238-1