Natriumhydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) in ethanol, AVS TITRINORM
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
83891.260EA 41.2 EUR
83891.260DP 83891.260_T 83891.260
Natriumhydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) in ethanol, AVS TITRINORM
Natriumhydroxide
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003548
CAS nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 2924
ADR: 3 (8),II
Order Now
Specification Test Results
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l