Calciumchloride 1 mol/l in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
190464KEA
114
EUR
190464K
Calciumchloride 1 mol/l in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Calciumchloride
Formule:
CaCl₂ MW: 110,98 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010903 CAS nummer: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 |
Specification Test Results
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.998 - 1.002 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |