Ammonium cerium(IV) sulphate 0.1 M Ce(NH4)4(SO4)4 in aqueous solution Reag. Ph. Eur. volumetrische oplossing, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
37941-1LEA 130 EUR
37941-1L
Ammonium cerium(IV) sulphate 0.1 M Ce(NH4)4(SO4)4 in aqueous solution Reag. Ph. Eur. volumetrische oplossing, Fluka™
Ammonium cerium(IV) sulphate
Formule: H₁₆CeN₄O₁₆S₄
MW: 596,52 g/mol
Dichtheid: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00148851
CAS nummer: 7637-03-8
UN: 3264
ADR: 8,III
Order Now
Specification Test Results
Factor 0.999 - 1.001