Netherlands
Order Entry
EDTA disodium salt dihydrate 99+% ACS
EDTA disodium salt dihydrate 99+% ACS
Certificaten
undefined
EDTA disodium salt dihydrate 99+% ACS
Certificaten
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    White to light yellow Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Titration Complexometric:
    99.0 to 101.0 %
  • pH:
    4.0 to 6.0 (5 % at 25°C)
  • Iron (Fe):
    ≤100 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤50 ppm
  • Nitrilotriacetic acid:
    ≤0.1 %
  • Insoluble matter:
    ≤0.005 %
Specificatie testresultaten
Gerelateerde informatie
Productinformatie
  • Catalog #
    Supplier #
    Pack type
    Pk
    Beschikbaarheid
    Prijs
  • ACRO409971000
    409971000
    Plastic bottle
    100 g
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 42,80 €
    42,80 €
    1 * 100 g
       42,80 €
  • ACRO409975000
    409975000
    Plastic bottle
    500 g
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 144,00 €
    144,00 €
    1 * 500 g
       144,00 €
  • ACRO409970025
    409970025
    Plastic bottle
    2,5 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 476,00 €
    476,00 €
    1 * 2,5 kg
       476,00 €