Magnesium perchlorate hydrate 1-4 mm drying agent, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05873.0500EA 520 EUR
1.05873.0500
Magnesium perchlorate hydrate 1-4 mm drying agent, Supelco®
Magnesium perchlorate hydrate
Formule: Cl₂MgO₈·H₂O
MW: 241,22 g/mol
Smeltpunt: 146 °C
Dichtheid: 2,6 g/cm³ (25 °C) (anhydr.)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 64010-42-0
EINECS: 233-108-3
UN: 1475
ADR: 5.1,II