L(-)-Tryptophan, Millipore®
Leverancier: Merck Millipore Calbiochem
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6540-100EA
171
EUR
6540-100
L(-)-Tryptophan, Millipore®
L(-)-Tryptophan
Formule:
C₁₁H₁₂N₂O₂ MW: 204,23 g/mol Smeltpunt: 290 °C Dichtheid: 1,34 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00064340 CAS nummer: 73-22-3 EINECS: 200-795-6 Merck Index: 12,09929 |