5-Hydroxy-L-tryptophan, Millipore®
Leverancier: Merck Millipore Calbiochem
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
399698-25EA
580
EUR
399698-25
5-Hydroxy-L-tryptophan, Millipore®
5-Hydroxy-L-tryptophan
Formule:
C₁₁H₁₂N₂O₃ MW: 220,23 g/mol Smeltpunt: 273 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
CAS nummer:
4350-09-8 EINECS: 224-411-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,04895 |