(R)-(-)-Hydratropic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A17639.03EA
191
EUR
A17639.03
A17639.01
(R)-(-)-Hydratropic acid ≥97%
(R)-(-)-Hydratropic acid
Formule:
C₉H₁₀O₂ MW: 150,18 g/mol Kookpunt: 264…266 °C Smeltpunt: 32…34 °C Dichtheid: 1,100 Vlampunt: 148 °C (298 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00063140 CAS nummer: 7782-26-5 |