1,7-Octadiene 98.5%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
ACRO129351000EA
87
EUR
ACRO129351000
ACRO129355000
1,7-Octadiene 98.5%
1,7-Octadiene
Formule:
C₈H₁₄ MW: 110,2 g/mol Kookpunt: 114…121 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –70 °C Dichtheid: 0,74 g/cm³ Vlampunt: 9 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008668 CAS nummer: 3710-30-3 EINECS: 223-054-9 UN: 2309 ADR: 3,II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |