1,8-Nonadiyne ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B23784.06EA 81.9 EUR
B23784.06 B23784.14
1,8-Nonadiyne ≥97%
1,8-Nonadiyne
Formule: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
Kookpunt: 55…56 °C (13 mmHg)
Smeltpunt: –21 °C
Dichtheid: 0,799
Vlampunt: 41 °C (105 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008581
CAS nummer: 2396-65-8
EINECS: 219-254-0
UN: 3295
ADR: 3,III