Bromodichloromethane, Supelco®
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
48540-UEA 50.4 EUR
48540-U
Bromodichloromethane, Supelco®
Bromodichloromethane
Formule: BrCl₂CH
MW: 163,83 g/mol
Kookpunt: 90,1 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –56 °C
Dichtheid: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000824
CAS nummer: 75-27-4
EINECS: 200-856-7
Merck Index: 13,01401