3-Bromo-1-propanol ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B22857.14EA
97.9
EUR
B22857.14
B22857.06
B22857.22
3-Bromo-1-propanol ≥97%
3-Bromo-1-propanol
Formule:
BrH₂CCH₂CH₂OH MW: 138,99 g/mol Kookpunt: 71…73 °C (11 mmHg) Dichtheid: 1,590 Vlampunt: 93 °C (199 °F) Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00002942 CAS nummer: 627-18-9 EINECS: 210-986-6 |