Propyleenoxide 99.5%, Extra Pure
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
ACRO220160025EA
92.8
EUR
ACRO220160025
ACRO220160010
ACRO220160050
Propyleenoxide 99.5%, Extra Pure
Propyleenoxide
Formule:
C₃H₆O MW: 58,08 g/mol Kookpunt: 34 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –112 °C Dichtheid: 0,83 g/cm³ Vlampunt: –37 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005126 CAS nummer: 75-56-9 EINECS: 200-879-2 UN: 1280 ADR: 3,I Merck Index: 12,08041 |
Specification Test Results
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3650 to 1.3670 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.02 % |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Aldehyde (C3H6O) | ≤0.01 % |