Propyleenoxide ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
30765.L7EA 208 EUR
30765.L7 30765.AE 30765.K2
Propyleenoxide ≥99%
Propyleenoxide
Formule: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Kookpunt: 34…35 °C
Smeltpunt: –112 °C
Dichtheid: 0,83
Vlampunt: –37 °C (–35 °F)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005126
CAS nummer: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 12,08041
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/14/2300014.jpg