Propyleenoxide ≥99%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
27165.295EA 52.7 EUR
27165.295
Propyleenoxide ≥99%, TECHNICAL
Propyleenoxide
Formule: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Kookpunt: 34,3 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –112 °C
Dichtheid: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –37 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005126
CAS nummer: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 12,08041
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/14/2300014.jpg
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99 %