Dimethyl malonate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A11007.22EA 23.7 EUR
A11007.22 A11007.36 A11007.0E
Dimethyl malonate ≥98%
Dimethyl malonate
Formule: C₅H₈O₄
MW: 132,12 g/mol
Kookpunt: 180…181 °C
Smeltpunt: –62 °C
Dichtheid: 1,156
Vlampunt: 90 °C (194 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008460
CAS nummer: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Merck Index: 12,06169