Malonic acid ≥99.5%, Reagent Grade
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
31715.22EA 39.9 EUR
31715.22 31715.36
Malonic acid ≥99.5%, Reagent Grade
Malonic acid
Formule: C₃H₄O₄
MW: 104,06 g/mol
Kookpunt: 387 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 132…136 °C (ontbinding)
Dichtheid: 1,62
Vlampunt: 157 °C (314 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002707
CAS nummer: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Merck Index: 13,05732