Isoamyl alcohol ≥99%, Ultra Pure Grade
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
0944-1LEA 172 EUR
0944-1L
Isoamyl alcohol ≥99%, Ultra Pure Grade
Isoamyl alcohol
Formule: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
MW: 88,15 g/mol
Kookpunt: 130 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –117 °C
Dichtheid: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002934
CAS nummer: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05214
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/69/2301569.jpg
Order Now
Specification Test Results
Color (APHA) <20
Moisture (KF) ≤1%
Purity ≥99%