VWR® DO 40, meter voor opgeloste zuurstof, draagbaar
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
664-0234EA 390 EUR
664-0234
VWR® DO 40, meter voor opgeloste zuurstof, draagbaar
Elektrochemische meters Zuurstofmeters
Deze draagbare zuurstofmeter, met onderhoudsvriendelijke galvanische sensor, is een instapmodel geschikt voor dagelijks gebruik. Concentraties in mg/L (ppm) en verzadiging in procenten kunnen direct worden afgelezen zonder gebruik te maken van tabellen.
  • Ergonomische, stof- en waterdichte ABS-behuizing (IP 65/67)
  • 3-regelig display met batterijstatusindicator en achtergrondverlichting, beschermd door een onbreekbaar paneel, bovendisplay met één druk op de knop
  • Eenvoudige kalibratie met één druk op de knop
  • HOLD-functie, min./max. waarden, stabiliteitsherkenning, automatische aanpassing aan omgevingslucht
  • Lange batterijduur (>3000 h)
Ideaal voor gebruik in zoet- en zoutwateraquaria, aquacultuur/viskweek en voor het monitoren van putten en watermassa's. Voor gebruik in water wordt het gebruik van een beschermkap aanbevolen om het membraan te beschermen.
Leveringsinformatie: Geleverd met galvanische sensor (met 2 m kabel en geïntegreerde temperatuursensor), reserve membraankap, 100 reserve elektrolyten, twee batterijen en handleiding.