trans-2,3-Dimethoxycinnamic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A15936.09EA
38.9
EUR
A15936.09
A15936.30
A15936.18
trans-2,3-Dimethoxycinnamic acid ≥98%
trans-2,3-Dimethoxycinnamic acid
Formule:
C₁₁H₁₂O₄ MW: 208,21 g/mol Smeltpunt: 179…183 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004376 CAS nummer: 7345-82-6 EINECS: 231-249-5 |