2-Heptyn-1-ol ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14959.06EA 61.9 EUR
A14959.06 A14959.14 A14959.03
2-Heptyn-1-ol ≥97%
2-Heptyn-1-ol
Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Kookpunt: 89…90 °C (16 mmHg)
Dichtheid: 0,882
Vlampunt: 78 °C (172 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039541
CAS nummer: 1002-36-4