N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) ≥99%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
25675.465EA
691
EUR
25675.465
25675.294
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) ≥99%, TECHNICAL
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formule:
C₅H₉NO MW: 99,13 g/mol Kookpunt: 202 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –24 °C Dichtheid: 1,033 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 91 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003193 CAS nummer: 872-50-4 EINECS: 212-828-1 Bereik: 01-2119472430-46 Merck Index: 12,06197 |
Specification Test Results
Assay | Min. 99 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
IR Spectrum | Passes test |