Styreen, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ100
47745-UEA 55 EUR
47745-U
Styreen, Supelco®
Styreen
Formule: C₈H₈
MW: 104,15 g/mol
Kookpunt: 145,2 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –31 °C
Dichtheid: 0,906 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 31 °C
MDL Nummer: MFCD00008612
CAS nummer: 100-42-5
EINECS: 202-851-5
UN: 2055
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09028