2',5'-Dichloroacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A13770.09EA
36.7
EUR
A13770.09
A13770.14
A13770.22
2',5'-Dichloroacetophenone ≥98%
2',5'-Dichloroacetophenone
Formule:
C₈H₆Cl₂O MW: 189,04 g/mol Kookpunt: 118 °C (12 mmHg) Smeltpunt: 11…13 °C Dichtheid: 1,312 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000607 CAS nummer: 2476-37-1 EINECS: 219-605-8 |