3',5'-Dihydroxyacetophenone 96%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B25567.18EA 405 EUR
B25567.18 B25567.09
3',5'-Dihydroxyacetophenone 96%
3',5'-Dihydroxyacetophenone
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Kookpunt: 296 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 142…149 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002290
CAS nummer: 51863-60-6
EINECS: 257-480-1