2',5'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A12185.06EA
35.9
EUR
A12185.06
A12185.14
A12185.22
2',5'-Dihydroxyacetophenone ≥98%
2',5'-Dihydroxyacetophenone
Formule:
C₈H₈O₃ MW: 152,15 g/mol Kookpunt: 296 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 204…208 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002343 CAS nummer: 490-78-8 EINECS: 207-716-4 |