Benzylalcohol ≥97%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
20804.366EA
122
EUR
20804.366
Benzylalcohol ≥97%, TECHNICAL
Benzylalcohol
Formule:
C₆H₅CH₂OH MW: 108,14 g/mol Kookpunt: 205 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –15,3 °C Dichtheid: 1,05 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 101 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004599 CAS nummer: 100-51-6 EINECS: 202-859-9 Merck Index: 13,01126 |
Specification Test Results
Assay | Min. 97 % |