VWR® PerfectBlue Mini S, gelsysteem
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
700-0741EA 630 EUR
700-0741
VWR® PerfectBlue Mini S, gelsysteem
Elektroforesesystemen Horizontale gelelektroforesesystemen
De Mini S is de kleinste van alle PerfectBlue-elektroforesesystemen en kan worden gebruikt voor maximaal 24 monsters, waardoor een korte en snelle monsterscheiding mogelijk is. Dit model bevat alle kenmerken van de grotere modellen, inclusief gelgieten met directe kamer en ingebedde platina-elektroden, en wordt gebruiksklaar geleverd met deksel, stroomkabels, twee kammen en een gelbakje met een gemakkelijk afleesbare liniaal.
Gelgrootte (B×L): 70×80 mm
Informatie over toebehoren: * Gebaseerd op een agarosegel van ongeveer 5 mm dikte
Bestelinformatie: Systeem wordt standaard geleverd met 2 kammen (6 en 10 tanden, 1,5 mm dikte).