5-Iodo-m-xylene 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A18413.09EA 41.7 EUR
A18413.09 A18413.18
5-Iodo-m-xylene 97%
5-Iodo-m-xylene
Formule: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Kookpunt: 229 °C
Dichtheid: 1,610
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060659
CAS nummer: 22445-41-6
EINECS: 000-000-0