Calcium hydroxide ≥95%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
22641.460EA 243 EUR
22641.460
Calcium hydroxide ≥95%, TECHNICAL
Calcium hydroxide
Formule: Ca(OH)₂
MW: 74,09 g/mol
Smeltpunt: 550 °C
Dichtheid: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010901
CAS nummer: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675
Order Now
Specification Test Results
Assay (at filling) Min. 95 %