Aluminium oxide, α-phase ≥99.99%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
36341.14EA
86.3
EUR
36341.14
36341.22
Aluminium oxide, α-phase ≥99.99%
Aluminium oxide, α-phase
Formule:
Al₂O₃ MW: 101,96 g/mol Kookpunt: 2980 °C Smeltpunt: 2045 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003424 CAS nummer: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 |