Aluminium oxide, α-phase ≥99.95% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
42573.A3EA 359 EUR
42573.A3 42573.36 42573.22
Aluminium oxide, α-phase ≥99.95% (metals basis)
Aluminium oxide, α-phase
Formule: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Kookpunt: 2980 °C
Smeltpunt: 2045 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003424
CAS nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6