Nickel sulphide ≥99.9%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
35661.09EA
163
EUR
35661.09
35661.18
Nickel sulphide ≥99.9%
Nickel sulphide
Formule:
Ni₃S₂ MW: 240,21 g/mol Smeltpunt: 797 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00217044 CAS nummer: 12035-72-2 EINECS: 234-829-6 UN: 3077 ADR: 9,III |