VWR® PerfectBlue Mini L, Gel Systeem
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
700-0777EA 814 EUR
700-0777
VWR® PerfectBlue Mini L, Gel Systeem
Elektroforesesystemen Horizontale gelelektroforesesystemen
De grootste uit het 'Mini'-assortiment is geschikt voor gels van 12 x 14 cm en biedt nog steeds het gemak van direct gelgieten in de lade, in een eenvoudig te beheren productformaat voor betrouwbare elektroforese van hoge kwaliteit. Dit systeem kan worden geleverd met een keuze aan geltrays die geschikt zijn voor 2, 4 of 12 kammen, en een uitgebreid assortiment standaard- en microtiterkammen, waardoor dit veelzijdige systeem geschikt is voor zowel routinematige als kleine scheidingselektroforese.
*Gebaseerd op een agarosegel van ongeveer 5 mm dikte
Bestelinformatie: Het systeem wordt standaard geleverd met een afgedichte UV-doorlaatbare (UVT) gellade (L4) met 4 kamposities en 2 kammen (12 en 20 tanden, 1,5 mm dikte).